Läs mer
Terbumeton-desetyl i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12980114 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 12980114
Brand: Fisher Chemical P852740
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terbumeton-desethyl
Förpackning Ampull
CAS 30125-64-5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C8H15N5O
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel HSYISQLUXXBNFW-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(C)(C)NC1=NC(=NC(=N1)N)OC
IUPAC-namn 2-N-tert-butyl-6-metoxi-1,3,5-triazin-2,4-diamin
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 197.242
PubChem CID 185719
Kvantitet 1 mL