Läs mer
tert-butyl-4-hydroxianisol (blandning av 2- och 3-in metanol) 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12966913 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12966913 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12966913 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P878720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Ampull
CAS 25013-16-5
Analyt- eller komponentnamn tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol)
Molekylformel C11H16O2
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Element tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-in Methanol)
IUPAC-namn 2-tert-butyl-4-metoxifenol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 180.247
PubChem CID 8456
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:76358
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution tert-Butyl-4-hydroxyanisole (mixture of 2- and 3-i)100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .