missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thiabendazole in Acetone 10μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12900224 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12900224 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12900224 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P854670

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Thiabendazole
Förpackning Ampoule
CAS 148-79-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel C10H7N3S
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1090
InChI-nyckel WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
IUPAC-namn 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole
Lösningsmedel eller matris Acetone
Molekylvikt (g/mol) 201.247
PubChem CID 5430
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:45979
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Thiabendazole 10ug/ml in acetone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.