missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiabendazole |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 148-79-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | C10H7N3S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1090 |
| InChI-nyckel | WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Thiabendazole 100ug/ml in acetone
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?