Läs mer
Tiabendazol i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12910184 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12910184 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12910184 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P853920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiabendazole
Förpackning Ampull
CAS 148-79-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel C10H7N3S
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel WJCNZQLZVWNLKY-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)C3=CSC=N3
IUPAC-namn 4-(lH-bensimidazol-2-yl)-l,3-tiazol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 201.247
PubChem CID 5430
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:45979
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Thiabendazole,2-(thiazole-4-yl)benzimidazole 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .