Läs mer
Thifensulfuron-methyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12946923 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12946923 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12946923 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P878800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Ampoule
CAS 79277-27-3
Analyt- eller komponentnamn Thifensulfuron-methyl in Methanol
Molekylformel C12H13N5O6S2
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel AHTPATJNIAFOLR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=NC(=N1)OC)NC(=O)NS(=O)(=O)C2=C(SC=C2)C(=O)OC
Element Thifensulfuron-methyl
IUPAC-namn methyl 3-[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]thiophene-2-carboxylate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 387.385
PubChem CID 73674
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:83453
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Thifensulfuron-methyl 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .