Läs mer
Thiodicarb in Ethyl Acetate 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12990184 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12990184 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12990184 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P854080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Thiodicarb
Förpackning Ampoule
CAS 59669-26-0
Fysisk form Liquid
Molekylformel C10H18N4O4S3
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC
IUPAC-namn methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate
Lösningsmedel eller matris Ethyl Acetate
Molekylvikt (g/mol) 354.458
PubChem CID 9601227
Kvantitet 10 mL