missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Thiodicarb |
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 59669-26-0 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylformel | C10H18N4O4S3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI-nyckel | XDOTVMNBCQVZKG-MKICQXMISA-N |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| LEDER | CC(=NOC(=O)N(C)SN(C)C(=O)ON=C(C)SC)SC |
| IUPAC-namn | methyl (1E)-N-[methyl-[methyl-[(E)-1-methylsulfanylethylideneamino]oxycarbonylamino]sulfanylcarbamoyl]oxyethanimidothioate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?