Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toxaphene |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 8001-35-2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Typ | Pesticide and Metabolite Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Dichloromethane |
| Kvantitet | 1 mL |