Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Toxaphene |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 8001-35-2 |
| Koncentration | 2500 μg/mL |
| Typ | Organic Single-component Standard Solution |
| Lösningsmedel eller matris | Methyl-tert.butylether |
| Kvantitet | 1 mL |