Läs mer
trans-1,2-dikloreten i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12975384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12975384 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12975384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P818750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Dichloroethene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 156-60-5
Molekylformel C2H2Cl2
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00062942
InChI-nyckel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
LEDER Cl\C=C\Cl
IUPAC-namn (1E)-1,2-dikloreten
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:29027
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.