Läs mer
trans-1,2-dikloreten i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12985384 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12985384 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12985384 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P818760
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material trans-1,2-Dichloroethene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 156-60-5
Molekylformel C2H2Cl2
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00062942
InChI-nyckel KFUSEUYYWQURPO-OWOJBTEDSA-N
LEDER Cl\C=C\Cl
IUPAC-namn (1E)-1,2-dikloreten
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 96.94
PubChem CID 638186
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:29027