Läs mer
Triazofos i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12970244 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12970244 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12970244 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P855100
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triazophos
Förpackning Ampull
CAS 24017-47-8
Fysisk form Vätska
Molekylformel C12H16N3O3PS
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1230
InChI-nyckel AMFGTOFWMRQMEM-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCOP(=S)(OCC)OC1=NN(C=N1)C2=CC=CC=C2
IUPAC-namn dietoxi-[(1-fenyl-1,2,4-triazol-3-yl)oxi]-sulfanyliden-$l^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 313.312
PubChem CID 32184
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:38963
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Triazophos,O,O-diethyl-O-1-phenyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl phosphorothioate 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .