Läs mer
Trifluralin-D14 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12930334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12930334 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12930334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluralin-D14
Förpackning Ampoule
CAS 347841-79-6
Fysisk form Liquid
Molekylformel C13H16F3N3O4
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel ZSDSQXJSNMTJDA-ZLKPZJALSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Lösningsmedel eller matris n-Nonane
Molekylvikt (g/mol) 349.369
PubChem CID 102602132
Kvantitet 1 mL