Läs mer
Trifluralin in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12900334 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12900334 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12900334 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P856670
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifluralin
Förpackning Ampoule
CAS 1582-09-8
Fysisk form Liquid
Molekylformel C13H16F3N3O4
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1230
InChI-nyckel ZSDSQXJSNMTJDA-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 2,6-dinitro-N,N-dipropyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 335.283
PubChem CID 5569
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:35027
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Trifluralin 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .