Läs mer
Triphenylphosphate in Ethyl Acetate 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12910354 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12910354 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12910354 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857260
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphate
Förpackning Ampoule
CAS 115-86-6
Fysisk form Liquid
Molekylformel C18H15O4P
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00003031
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn triphenyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Ethyl Acetate
Molekylvikt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35033
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1 ML Metabolite Triphenylphosphate in Ethyl Acetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • EUH066-Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl Acetate, Triphenyl phosphate