Läs mer
Triphenylphosphate in Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12990344 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12990344 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12990344 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphate
Förpackning Ampoule
CAS 115-86-6
Fysisk form Liquid
Molekylformel C18H15O4P
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00003031
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn triphenyl phosphate
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35033