Läs mer
Trifenylfosfat i metyl-tert.butyleter 500 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996013 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996013 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996013 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F113331
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphate (Triphenyl phosphate) 
Förpackning Ampull
CAS 115-86-6
Molekylformel C18H15O4P
Koncentration 500 μg/mL
MDL-nummer MFCD00003031
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenylfosfat
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:35033