Läs mer
Vinylklorid i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12962974 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962974 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12962974 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857610
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylchloride (C2H3CL)
Förpackning Ampull
CAS 75-01-4
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H3Cl
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C=CCl
IUPAC-namn kloreten
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 62.496
PubChem CID 6338
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:28509
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Vinylchloride [CAS:75-01-4] 10 ug/ml in Methanol (P857610)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol