Läs mer
Vinylklorid i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12972974 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12972974 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12972974 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P857620
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Vinylchloride (C2H3CL)
Förpackning Ampull
CAS 75-01-4
Fysisk form Vätska
Molekylformel C2H3Cl
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C=CCl
IUPAC-namn kloreten
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 62.496
PubChem CID 6338
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:28509
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • vinyl chloride; chloroethylene 100ug/ml in methanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol, vinyl chloride