Specifikationer
| Förpackning | Ampoule |
| CAS | 1330-20-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Xylenes in Methanol |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Element | Xylenes |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Xylenes 100ug/ml in methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .