Läs mer
Metabutethamine Hydrochloride, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metabutethamine Hydrochloride |
| CAS | 553-58-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | Metabutethamine Hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H20 N2 O2 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Metabutethamine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(2)9-15-6-7-17-13(16)11-4-3-5-12(14)8-11;/h3-5,8,10,15H,6-7,9,14H2,1-2H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CC(C)CNCCOC(=O)c1cccc(N)c1 |
| Visa mer |