Läs mer
Metachloridine, LoGiCal
Produktkod. 30457545
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30457545 5 mg
1 options
Produktkod. 30457545 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3141.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metachloridine
CAS 565-36-6
Analyt- eller komponentnamn Metachloridine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H9 Cl N4 O2 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenesulfonamide, 3-amino-N-(5-chloro-2-pyrimidinyl)-, Metanilamide, N1-(5-chloro-2-pyrimidinyl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(m-Aminobenzenesulfonamido)-5-chloropyrimidine, 2-Metanilamido-5-chloropyrimidine, Metachloridine, NSC 34646, SN 11437
InChI formel InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-7-5-13-10(14-6-7)15-18(16,17)9-3-1-2-8(12)4-9/h1-6H,12H2,(H,13,14,15)
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)Nc2ncc(Cl)cn2
IUPAC-namn 3-amino-N-(5-chloropyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 284.72
Kvantitet 5 mg
Formel vikt 284.0135 g/mol