Läs mer
Metakresol (3-metylfenol), LoGiCal
Produktkod. 30464042
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464042 10 mg
1 options
Produktkod. 30464042 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR1132.02
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylphenol (m-Cresol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-metylfenol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 108,0575 g/mol