Läs mer
Metakresol (3-metylfenol), Mikromol™
Produktkod. 18060560
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
18060560 250 mg
1 options
Produktkod. 18060560 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1132.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Metakresol (3-metylfenol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methylphenol (m-Cresol)
CAS 108-39-4
Analyt- eller komponentnamn 3-Methylphenol (m-Cresol)
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C7 H8 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Metacresol, 3-Methylphenol, Amylmetacresol Impurity B
InChI formel InChI=1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
LEDER Cc1cccc(O)c1
IUPAC-namn 3-metylfenol
Molekylvikt (g/mol) 108.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 108,0575 g/mol