Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Metacyklinhydroklorid, 98 %, sek. Standard
Produktkod. 10308790 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10308790 100 mg Glasflaska 100mg
1 options
Produktkod. 10308790 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 303861000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metacycline hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS 3963-95-9
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C22H22N2O8·HCl
MDL-nummer MFCD04972012
Kvantitet 100 mg
Merck Index 15, 6015
Synonym methacycline hydrochloride, methacycline hcl, adriamicina, ciclobiotic, germiciclin, rondomycin, metadomus, metacycline hydrochloride, globociclina, metilenbiotic
InChI-nyckel VXPSARQTYDZXAO-CCHMMTNSSA-N
LEDER CN(C)C1C2C(C3C(=C)C4=C(C(=CC=C4)O)C(=C3C(=O)C2(C(=C(C1=O)C(=O)N)O)O)O)O.Cl
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,10,11,12a-pentahydroxi-6-metyliden-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 478.9
PubChem CID 54685047
Formel vikt 478.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.