Läs mer
Metacyklinhydroklorid, LoGiCal
Produktkod. 30460194
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460194 10 mg
1 options
Produktkod. 30460194 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0874.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Methacycline Hydrochloride
CAS 3963-95-9
Analyt- eller komponentnamn Methacycline Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C22 H22 N2 O8 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-methylene-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxy-5-hydroxy-6-methylenetetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Demethyl-6-deoxy-6-methyleneoxytetracycline monohydrochloride, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline chlorohydrate, 6-Methylene-5-hydroxytetracycline hydrochloride, 6-Methyleneoxytetracycline hydrochloride, Adriamicina, Ciclobiotic, Germiciclin, Londomycin, Metacyclin hydrochloride, Metacycline hydrochloride, Metadomus, Methacycline hydrochloride, Methacycline monohydrochloride, Metilenbiotic, Optimycin, Physiomycine, Rindex, Doxycycline Monohydrate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Doxycycline Hyclate Impurity B as Hydrochloride, Doxycycline Impurity B as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H22N2O8.ClH/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)17(27)14-15(24(2)3)18(28)13(21(23)31)20(30)22(14,32)19(12)29;/h4-6,10,14-15,17,25,27-29,32H,1H2,2-3H3,(H2,23,31);1H/t10-,14-,15+,17+,22+;/m1./s1
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H]3C(=C)c4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,10,12,12a-pentahydroxy-6-metyliden-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-karboxamid; hydroklorid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 478.88
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 478,1143 g/mol