Läs mer
Metadoxine, MedChemExpress
Produktkod. 16434637
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16434637 50 mg
1 options
Produktkod. 16434637 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1898
MedChemExpress Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Metadoxine blocks adipocyte differentiation in association with inhibition of the protein kinase A-cAMP response element binding protein (PKA-CREB) pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Metadoxine
CAS 74536-44-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C13H18N2O6
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 155 mg/mL (519.63 mM)
LEDER O=C(O)[C@H](CC1)NC1=O.OCC2=C(CO)C(O)=C(C)N=C2
Molekylvikt (g/mol) 298.29
Formel vikt 298.29
Procent renhet 99.38%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism