Läs mer
Metadoxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metadoxine |
| CAS | 74536-44-0 |
| Molekylformel | C8 H11 N O3 . C5 H7 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | L-Proline, 5-oxo-, compd. with 5-hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol (1:1), 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, compd. with 5-oxo-L-proline (1:1), Alcoliv, Metadoxil, Metadoxine, Metasin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.C5H7NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h2,10-12H,3-4H2,1H3;3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t;3-/m.0/s1 |
| LEDER | Cc1ncc(CO)c(CO)c1O.OC(=O)[C@@H]2CCC(=O)N2 |
| IUPAC-namn | 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol;(2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 298.29 |
| Formel vikt | 298.1165 |