Läs mer
Metaflumizone, MedChemExpress
Beskrivning
Metaflumizone is a semicarbazone insecticide, acts as a potent sodium channel blocker.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Metaflumizone |
| CAS | 139968-49-3 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H16F6N4O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | BAS-320I |
| Löslighetsinformation | DMSO : 300 mg/mL (592.42 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | FC(F)(F)C1=CC(/C(CC2=CC=C(C=C2)C#N)=N\NC(NC3=CC=C(C=C3)OC(F)(F)F)=O)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 506.4 |
| Visa mer |