Läs mer
Metalltillsatsstandard, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Metalltillsatsstandard, MA3: Ca @ 5000; P, Zn @ 1600 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| CAS | 7723-14-0, 7440-66-6, 7440-70-2 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Phosphorus/Zinc/Calcium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt kolväteolja |
| Kvantitet | 200 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Phosphorus 1600 μg/g/Zinc 1600 μg/g/Calcium 5000 μg/g |