Läs mer
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17992096
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
200 g
400 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17992096 200 g
17902276 50 g
17940736 400 g
17960606 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17992096 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMA51000200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Kvantitet 200 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Barium 1000 μg/g/Calcium 1000 μg/g/Magnesium 1000 μg/g/Phosphorus 1000 μg/g/Zinc 1000 μg/g