Läs mer
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 5000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| CAS | 7440-39-3, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Lösningsmedel eller matris | 75 cSt kolväteolja |
| Kvantitet | 100 g |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Barium 5000 μg/g/Calcium 5000 μg/g/Magnesium 5000 μg/g/Phosphorus 5000 μg/g/Zinc 5000 μg/g |