Läs mer
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17970486
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
200 g
400 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17970486 50 g
17964396 100 g
17914316 400 g
17972836 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17970486 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMA590050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Metalltillsatsstandard, MA5: Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
CAS 7723-14-0, 7439-95-4, 7440-70-2, 7440-39-3, 7440-66-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Phosphorus/Magnesium/Calcium/Barium/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Kvantitet 50 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Phosphorus 896.9 μg/g/Magnesium 897.4 μg/g/Calcium 897.9 μg/g/Barium 898.5 μg/g/Zinc 898.7 μg/g