Läs mer
Metalltillsatsstandard, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17972636
Change view
Kvantitet:
100 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17972636 200 g
17964216 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17972636 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMA6900200G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Metalltillsatsstandard, MA6: B, Ba, Ca, Mg, P, Zn @ 900 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
CAS 7440-39-3, 7440-42-8, 7440-70-2, 7439-95-4, 7723-14-0, 7440-66-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Barium/Boron/Calcium/Magnesium/Phosphorus/Zinc
Frakt skick Rumstemperatur
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris 75 cSt kolväteolja
Kvantitet 200 g
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Barium 900 μg/g/Boron 900 μg/g/Calcium 900 μg/g/Magnesium 900 μg/g/Phosphorus 900 μg/g/Zinc 900 μg/g