Läs mer
SI Analytics™ Metallkombinationselektrod
Handla allt SI Analytics Produkter
Kontakttyper:
Plugghuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Referenssystem: Silamid™
- Skaft i glas
- Fast Kabel: 1 m lång, med plugg A enl. enligt DIN 19262 eller med BNC-kontakt
Specifikationer
Specifikationer
| Kontakttyper | Plugghuvud |
| Korsning | Keramisk |
| Typ | Pt 6880 |
| Temperaturområde (metriskt). | -5 °C till +100 °C |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Diameter (metrisk) | 6 mm spets |
| Diameter (metrisk) kropp | 12 mm |