Läs mer
Edulab Metalldensitetskuber – Set om 7
Produktkod. 30280279
Change view
Produkttyp:
Täthetskuber
Produktkod. Produkttyp
30280279 Täthetskuber
1 options
Produktkod. 30280279 Leverantör Edulab Leverantörsnummer VTN12302208
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    440.00 SEK
    399.08 SEK / 1 uppsättningar
    Save 40.92 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
En komplett uppsättning av sju märkta metallkuber, idealiska för klassrumsdemonstrationer och täthetsundersökningar.
  • Inkluderar sju märkta metallkuber av mässing, bly, zink, koppar, aluminium, järn och tenn
  • Designad för praktiska klassrumsexperiment som utforskar densitet och materialegenskaper
  • Varje kub ger konsekventa resultat under standardförhållanden för temperatur och tryck
  • Hjälper studenter att förstå hur densitet relaterar till massa och volym i praktiska tillämpningar
  • Levereras i en hållbar plastförvaringslåda för organisation och skydd
  • Väl lämpad för fysiklektioner för att jämföra förutsägbara tätheter över olika metaller
Specifikationer
Kvalitet 9+
Formatera Set
Produkttyp Täthetskuber
Språk Engelska
Ämne Fysik
Prop 65-efterlevnad: På Produkt kombinerad cancerreproduktion