Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara kannor
Produktkod. 17514726 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17514726 1000 mL
17524726 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17514726 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer M1044B1000
Beräknad leverans: 28-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metalldetekterbara kannor finns i storlekarna 500 mL och 1 000 mL. Den robusta, kemiskt resistenta PP betyder att kannorna är robusta och lätta att använda. Graderingarna sitter på utsidan så det är enkelt att mäta upp vätskan.
  • De Sampling Systems sortiment av detekterbara kannor är idealiska för användning inom livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri.
  • De är gjorda av en speciell kemiskt resistent kvalitet av PP.
  • Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
  • Detta säkerställer produktens renhet.
  • Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
  • Bara packa upp och använda.
  • De är idealiska för användning med pulver, granulat och pastor.
  • Den blå färgen gör att de lätt kan ses om de lämnas kvar i materialet.
  • Tillverkad av högkvalitativ PP.
  • Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
  • 500 ml och 1000 ml volym är en standardstorlek.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Blått