Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara kannor
Handla allt Sampling Systems Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Beskrivning
- De Sampling Systems sortiment av detekterbara kannor är idealiska för användning inom livsmedels-, läkemedels- och kemisk industri.
- De är gjorda av en speciell kemiskt resistent kvalitet av PP.
- Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
- Detta säkerställer produktens renhet.
- Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
- Bara packa upp och använda.
- De är idealiska för användning med pulver, granulat och pastor.
- Den blå färgen gör att de lätt kan ses om de lämnas kvar i materialet.
- Tillverkad av högkvalitativ PP.
- Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
- 500 ml och 1000 ml volym är en standardstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropen |