Beskrivning
- Metalldetekterbara mikrospatlar är gjorda av en speciell kemiskt resistent kvalitet av PP.
- Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
- Detta säkerställer produktens renhet.
- Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
- Bara packa upp och använda.
- Vårt ergonomiska handtag gör att de är lätta att använda.
- Tillverkad av högkvalitativ PP.
- Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
- 2 mL är en standardstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2 ml |
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) kniv | 40 mm |
| Bredd (metrisk) kniv | 13 mm |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 175 mm |