Läs mer
Pacific Handy Cutter Metalldetekterbar säkerhetsskärare
Produktkod. 17798967
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17798967 Blått
1 options
Produktkod. 17798967 Leverantör Pacific Handy Cutter Leverantörsnummer DFC364MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5220.00 SEK
    4427.84 SEK / Paket med 50
    Save 792.16 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
DFC364MD är en metalldetekterbar säkerhetsskärare med ett dolt blad. Den erbjuder den högsta säkerhetsnivån och skyddar därmed människor och varor samtidigt.
  • Idealisk för användning i områden där metalldetekterbarhet är viktig, t.ex. livsmedels-, kemi- eller läkemedelsindustrin.
  • Vår filmspecialist - speciellt lämplig för punktering på grund av den långa näsan.
  • Designad för folie av alla slag, tejp, banding& bandning.
  • Den integrerade banddelaren skyddar bladet.
  • Engångsprodukt.
  • Med praktisk ögla för snörning eller upphängning.
Specifikationer
Produkttyp Metalldetekterbar kniv
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Icke-steril
Färg Blått