Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara skrapor
Produktkod. 17554716 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17554716 Blått Paket med 4
1 options
Produktkod. 17554716 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer M1019B110
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 04-12-2026
Metalldetekterbara skrapor är idealiska för att arbeta med pulver, pastor, geler och granulat i produktion, industri och laboratorier.
  • De är gjorda av en speciell kemiskt resistent kvalitet av PP.
  • Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
  • Detta säkerställer produktens renhet.
  • Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
  • Bara packa upp och använda.
  • Vårt ergonomiska handtag gör att de är lätta att använda.
  • Tillverkad av högkvalitativ PP.
  • Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
  • 110 mm bladbredd är en standardstorlek.
Specifikationer
Färg Blått
Material Polypropen
Bredd (metrisk) 110 mm