Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbara skedar
Produktkod. 17504716 Handla allt Sampling Systems Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17504716 10 ml
1 options
Produktkod. 17504716 Leverantör Sampling Systems™ Leverantörsnummer M1006B10
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Metalldetekterbara skedar har en robust design och detta betyder att de kan användas upprepade gånger, men för krävande applikationer kan de användas som en engångssked.
  • Våra metalldetekterbara skedar är gjorda av livsmedelskvalitet polypropen (PP).
  • Ett speciellt fyllmedel av livsmedelskvalitet blandas med PP och detta gör slutprodukten både metalldetekterbar och synlig med röntgenstrålar.
  • Alla produkter i detta metalldetekterbara sortiment är gjutna och förpackade i ett renrum.
  • Detta säkerställer produktens renhet.
  • Bara packa upp och använda.
  • De är idealiska för användning med pulver, granulat, vätskor och pastor.
  • Serien kan lätt rengöras efter användning.
  • Det finns inga döda utrymmen eller sprickor som kan leda till bakteriefällor.
  • Tillverkad av högkvalitativ PP.
  • Överensstämmer med senaste EU:s livsmedels- och FDA-krav.
  • Bara en liten del av metalldetekterbart sortiment av produkter.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Färg Blått