Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbar V spatlar
Produktkod. 17514716 Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 17514716
Brand: Sampling Systems™ M1010B150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det är enkelt att ta pulver med Metal Detectable V Spatlar. V-Spatulas är idealiska för både provtagning och dispensering och är lämpliga för användning med pulver och granulat.
  • Metalldetekterbara V spatlar möjliggör snabb pulverprovtagning.
  • De är gjorda av en speciell tuff, kemiskt resistent kvalitet av PP.
  • Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
  • Detta säkerställer produktens renhet och renhet.
  • Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
  • Bara packa upp och använda.
  • Metalldetekterbara V-spatlar används för ytprovtagning från trummor och fat och de kan även användas för att ta prover genom säckar.
  • Vårt ergonomiska handtag gör att de är bekväma att använda.
  • Tillverkad av högkvalitativ PP.
  • Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
  • 150 mm och 250 mm bladlängd är en standardstorlek.
Specifikationer
Färg Blått
Längd (metrisk) kniv 150 mm