Läs mer
Sampling Systems™ Metalldetekterbar V spatlar
Handla allt Sampling Systems Produkter
Längd (metrisk) kniv:
150 mm
250 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Metalldetekterbara V spatlar möjliggör snabb pulverprovtagning.
- De är gjorda av en speciell tuff, kemiskt resistent kvalitet av PP.
- Hela sortimentet är tillverkat i renrumsförhållanden och förpackat i ett klass 7 (10 000) renrum.
- Detta säkerställer produktens renhet och renhet.
- Den robusta designen gör att de kan användas i åratal eller användas som engångsprodukt direkt från väskan.
- Bara packa upp och använda.
- Metalldetekterbara V-spatlar används för ytprovtagning från trummor och fat och de kan även användas för att ta prover genom säckar.
- Vårt ergonomiska handtag gör att de är bekväma att använda.
- Tillverkad av högkvalitativ PP.
- Uppfyller de senaste livsmedelskraven från FDA och EU.
- 150 mm och 250 mm bladlängd är en standardstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Längd (metrisk) kniv | 250 mm |
| Material | Polypropen |