Läs mer
Fisherbrand™ Wire Handskbox Hållare
Produktkod. 11895843 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Djup (metriskt):
108 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Djup (metriskt) Förpackningsstorlek
11895843 108 mm Varje
1 options
Produktkod. 11895843
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Håll tre lådor med handskar i en väggmonterad hållare. Fisherbrand™ Wire Glove Box-hållare hjälper till att frigöra bänkutrymme och är kompatibel med de flesta stora handskmärken. Tillverkad av robust, epoxibelagd ståltråd för en ekonomisk lösning som är lätt att rengöra.
  • Håll handskarna organiserade och redo för omedelbar användning
  • Frigör bänkutrymme genom att montera hållare på väggen för enkel dispensering
  • Vertikal hållare med tre lådor passar de flesta större märken av handskfack
  • Väggmonteringsskruvar medföljer
Specifikationer
Produkttyp Handskfackhållare
Färg Vitt
Djup (metriskt) 108 mm
Mått (D x B x H) Inredning 108 x 250 x 454 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Höjd (metrisk) 454 mm
Håller Handskar
Material Epoxibelagt stål
Montering Väggfäste
Antal fack 3
Produktstil Sidoladdning
Kapacitet 3 lådor
Inkluderar Väggmonteringsskruvar
Kvantitet 1 st