Läs mer
Lauda™ Isoleringsslang
Diameter (metrisk) Insida:
10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av rostfritt stål.
- Hög värmebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Temperaturområde | -10 °C till +100 °C |
| Typ | Isoleringsrör |
| Längd (metrisk) | 100 cm |
| Diameter (metrisk) Insida | 10 mm |