Läs mer
Hamilton™ Rostfritt stål Luer Lock metallnav anpassade nålar med punkt 2, 3 eller 4
Produktkod. 12386329
Produktkod. 12386329 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 774815
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Metallnavet gör den mest styva anslutningen till nålen vilket gör den perfekt för upprepad septumpiercing.
  • Finns i olika mätare
  • Autoklaveringsbar
  • Metallnav tillverkade av nickelpläterad mässing
  • Anpassad längd
  • Kompatibel med PTFE Luer Lock (TLL) sprutor
  • Design styrd av en serie universella standarder som garanterar kompatibilitet mellan tillverkare
  • Levereras i förpackningar om 6