Läs mer
S Murray™ Metall Luer-Lock spruta
Volym (metrisk):
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
50 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd dessa sprutor för en mängd olika forskningsapplikationer. S Murray™ Luer-Lock-spruta i metall är graderad och har luerkopplingar av metall.
- Sprutan med luerkoppling av metall
- Fullt utbytbara
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Material | Glas |
| Produkttyp | Metall Luer-lock spruta |
| Kvantitet | 1 st. |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Anslutningstyp | Luer lock |
| Graderad | Ja |