Läs mer
Astell Scientific™ Nelldorn Glass Dryer
Produktkod. 12753015
Change view
Höjd (metrisk):
430 mm
Bredd (metrisk):
490 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
12753015 430 mm 490 mm Varje
1 options
Produktkod. 12753015 Leverantör Astell Scientific™ Leverantörsnummer DCU012
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
En ekonomisk och effektiv metod för att torka och lagra de flesta behållare, glas- och plastvaror.
  • Enheten kan användas för de flesta typer av dispenseringsbehållare inklusive plast
  • Utrustningen kan lämnas på gallret tills torkningen är klar
  • Kan rymma upp till 60 föremål med 15-20 minuters torktid
  • Väggmonterbar eller fristående
  • Termostatstyrd
  • Ekonomiskt, snabbt och effektivt
  • Levereras med en variabel 120-minuterstimer
  • En stor volym luft dras över de kontrollerade värmeelementen och tvingas genom varje torkrör
  • Snabbt luftflöde torkar glas eller plast snabbt och utan skador på apparaten
  • Mycket låg strömförbrukning
  • Stegdesign tillåter borttagning av alla föremål utan att störa resten av lasten och underlättar avrinning av vatten till enhetens framsida där ett litet dräneringsrör förhindrar att det samlas vid basen
  • Luftintaget är försänkt på baksidan av enheten för att möjliggöra vägg- eller bänkmontering
  • Utrustad med 60 styva fläckbeständiga nylontorkrör med en justerbar timer som kan förinställas för att stängas av vid önskad tidpunkt
Specifikationer
Produkttyp Torkställ
För användning med (applikation) Kan hålla 30 x 75 mm-rör, 13 x 100 mm-rör, 9 x 40-mm rör och 8 x 152 mm-rör
Inkluderar Variabel 120 minuters timer
Höjd (metrisk) 430 mm
Bredd (metrisk) 490 mm
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz